Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00780247_s1
          See other FPR-RS6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fpr-rs6
          Gene Name:
          formyl peptide receptor, related sequence 6
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 20182078 - 20183097 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00780247_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fpr-rs6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177316.2 NP_796290.2 1 446 120
          GenBank mRNA BC104318.1 - 1 446 40044730 120
          BC104319.1 - 1 446 40044732 120

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fpr-rs6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          N-formyl peptide receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2149083 NM_177316.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2149083 BC104318.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2149083 BC104319.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2149083 NM_177316.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2149083 BC104318.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2149083 BC104319.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081671 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081701 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081682 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081666 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081693 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081663 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081697 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081675 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081649 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081679 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081651 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081673 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081683 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081692 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081684 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081689 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081686 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081680 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081646 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081677 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081652 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081698 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081699 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081690 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081685 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081672 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081665 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081647 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081648 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081669 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31081694 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P653905 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107929 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31081732 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13522915 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13282947 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081679 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081672 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081651 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081673 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081642 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081665 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13547421 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081682 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081678 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081663 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081646 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081684 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081692 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081716 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081649 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081655 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081680 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13547445 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081711 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081669 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081693 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081714 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081686 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081689 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081697 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081704 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081706 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13378574 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081685 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081638 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081713 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13067308 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13282949 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081702 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13473095 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081666 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081647 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081648 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081674 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081690 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081694 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31081699 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10448149 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10448148 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700013601.mm.1 NM_177316.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700013601.mm.1 NM_177316.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700013601.mm.1 TC1700001533.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5130577 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3990403 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5130577 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3990403 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003990403 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005130577 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2656311 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2601080 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2656311 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2601080 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00321020.1_6-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0321020.1_67-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3990403 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5130577 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00321020.1_6-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0321020.1_67-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5130577 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3990403 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2601080 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2656311 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2601080 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0