Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00780697_s1
          See other TXNL4B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Txnl4b
          Gene Name:
          thioredoxin-like 4B
          Gene Aliases:
          AI595343, D530025J19Rik, DLP, Dim2
          Chromosome Location:
          Chr.8: 109565986 - 109574051 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00780697_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Txnl4b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_175646.3 NP_783577.2 4 1682 114
          GenBank mRNA AK079533.1 - 4 1784 114
          AK085226.1 - 4 1660 114
          BB171791.2 - 1 392 114
          BC094379.1 - 4 1698 30541506 114

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Txnl4b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          spliceosomal complex assembly
          mRNA splicing, via spliceosome
          mRNA processing
          cell cycle
          mitotic nuclear division
          positive regulation of cell proliferation
          RNA splicing
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26157755 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P424826 AK079533.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P424826 AK085226.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P424826 BB171791.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P424826 BC094379.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P424826 NM_175646.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P424826 AK079533.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P424826 AK085226.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P424826 BB171791.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P424826 BC094379.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P424826 NM_175646.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 839819 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 727627 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 412235 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 177015 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 81897 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P117730 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P424826 AK079533.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P424826 AK085226.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P424826 BB171791.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P424826 BC094379.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P424826 NM_175646.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P424826 AK079533.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P424826 AK085226.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P424826 BB171791.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P424826 BC094379.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P424826 NM_175646.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P286327 BC138333.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P286327 AK079533.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P286327 AK085226.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P286327 BC094379.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P286327 NM_175646.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157770 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157786 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157769 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157771 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157778 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157755 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157758 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157768 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157756 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157767 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26157784 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P117730 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P286327 BC138333.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P286327 AK079533.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P286327 AK085226.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P286327 BC094379.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P286327 NM_175646.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P424826 AK079533.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P424826 AK085226.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P424826 BB171791.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P424826 BC094379.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P424826 NM_175646.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P424826 AK079533.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P424826 AK085226.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P424826 BB171791.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P424826 BC094379.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P424826 NM_175646.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109785 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P117730 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07211824 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06794442 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26157755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26157838 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157786 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157758 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06891559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157760 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157755 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157810 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06891565 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157787 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157796 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157808 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07065145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07375722 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157770 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157765 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07211820 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07310936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157774 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157802 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157814 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157794 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07065130 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06891564 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157812 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07065126 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157756 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157788 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157768 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157754 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26157777 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10575253 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10575251 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10575254 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10575252 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455081_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10575249 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455081_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455081_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 234723_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 234723_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800010442.mm.1 NM_175646.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800010442.mm.1 TC0800001297.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1455081_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455081_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455081_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455081_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 394138 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1690750 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1690750 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001690750 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1257251 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1257251 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl33340.4_635-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1690750 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl33340.4_635-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1690750 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1257251 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1257251 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl33340.4_635-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline