Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00781121_s1
          See other GM13103 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm13103
          Gene Name:
          predicted gene 13103
          Gene Aliases:
          E330017N17, OTTMUSG00000010433
          Chromosome Location:
          Chr.4: 143846497 - 143853637 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00781121_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm13103
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177571.3 NP_808239.2 4 1426 146
          GenBank mRNA AK054347.1 - 4 1428 146
          BB555205.2 - 1 225 146
          BC096438.1 - 4 1423 30481183 146

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gm13103

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2147742 AK054347.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2147742 BB555205.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2147742 BC096438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2147742 NM_177571.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178100 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2147742 AK054347.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2147742 BB555205.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2147742 BC096438.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2147742 NM_177571.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23376439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23376448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23376427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23376430 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178100 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P387072 AK054347.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P387072 BB555205.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P387072 BC096438.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P387072 NM_177571.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109242 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23376498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23376500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23376494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23376509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23376495 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03877331 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03478958 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23376427 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23376448 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23376452 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03478960 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23376430 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23376433 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510092 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510091 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1457274_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10510090 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457274_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457274_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 194225_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 194225_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015134.mm.1 NM_177571.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015134.mm.1 NM_177571.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015134.mm.1 TC0400001838.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015135.mm.1 NM_177571.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015135.mm.1 NM_177571.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015135.mm.1 TC0400001838.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1457274_at - -
          Mouse Expression Set 430 1457274_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 133209_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 133209_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1457274_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1457274_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 397083 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 445493 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 520132 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000520132 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2626526 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2626526 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0194225.4_266-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 520132 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0194225.4_266-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 520132 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2626526 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2626526 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0