Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00784371_s1
          See other BEX1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bex1
          Gene Name:
          brain expressed gene 1
          Gene Aliases:
          AA407839, AU018692, Bex4, Rex3
          Chromosome Location:
          Chr.X: 136213972 - 136215513 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00784371_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Bex1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009052.2 NP_033078.2 3 743 151
          GenBank mRNA AF051347.1 - 3 676 151
          AF097438.1 - 3 688 151
          AK003429.1 - 1 358 151
          BC058805.1 - 1 1015 151
          BC061179.1 - 3 688 6531808 151
          BC089464.1 - 3 737 6594252 151
          CB194115.1 - 3 665 151

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bex1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of neuroblast proliferation
          multicellular organism development
          nervous system development
          cell differentiation
          negative regulation of neuron differentiation
          neurotrophin TRK receptor signaling pathway
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32680074 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2031021 CB194115.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2031021 AF097438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2031021 NM_009052.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2031021 AK003429.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2031021 BC058805.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_65_P16753 CB194115.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_65_P16753 AF097438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_65_P16753 NM_009052.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_65_P16753 AF051347.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_65_P16753 BC061179.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 325800 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P159918 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_65_P16753 CB194115.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_65_P16753 AF097438.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_65_P16753 NM_009052.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_65_P16753 AF051347.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_65_P16753 BC061179.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2031021 CB194115.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2031021 AF097438.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2031021 NM_009052.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2031021 AK003429.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2031021 BC058805.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P279154 CB194115.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P279154 AF097438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P279154 NM_009052.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P279154 AF051347.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P279154 BC061179.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680103 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680083 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680105 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680096 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680101 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680099 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680085 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680089 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680104 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680084 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680100 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680070 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680098 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680067 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680087 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680091 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680080 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680071 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680102 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680092 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680082 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680074 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680088 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P159918 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P279154 CB194115.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P279154 AF097438.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P279154 NM_009052.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P279154 AF051347.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P279154 BC061179.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P159918 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14806242 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15035024 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14632075 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32680074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680082 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680069 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680091 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680105 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680096 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680088 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680067 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14554645 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680092 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15155224 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680093 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680112 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14581737 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680098 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680094 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680070 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680116 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680114 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680109 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680080 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680110 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680121 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14806243 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14761544 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680127 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14806242 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680102 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14806244 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14632075 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14764995 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680123 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14607291 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680119 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680115 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680130 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15000481 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680065 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14581738 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14764994 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10601851 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10606869 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10601852 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448595_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10606868 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10601850 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448595_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448595_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19716_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19716_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018972.mm.1 NM_009052.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018972.mm.1 NM_009052.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018972.mm.1 TC0X00003023.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018973.mm.1 NM_009052.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018973.mm.1 NM_009052.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018973.mm.1 TC0X00003023.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018974.mm.1 NM_009052.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018974.mm.1 NM_009052.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018974.mm.1 TC0X00003023.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018969.mm.1 NM_009052.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018969.mm.1 NM_009052.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018969.mm.1 TC0X00003023.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018968.mm.1 NM_009052.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018968.mm.1 NM_009052.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018968.mm.1 TC0X00003023.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018977.mm.1 NM_009052.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018977.mm.1 NM_009052.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018977.mm.1 TC0X00003023.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018970.mm.1 NM_009052.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018970.mm.1 NM_009052.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018970.mm.1 TC0X00003023.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018975.mm.1 NM_009052.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018975.mm.1 NM_009052.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018975.mm.1 TC0X00003023.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018967.mm.1 NM_009052.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018967.mm.1 NM_009052.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00018967.mm.1 TC0X00003023.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1448595_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448595_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93020_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93020_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168668_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168668_PM_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448595_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448595_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448595_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448595_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 621309 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4560154 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4560154 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3850672 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004560154 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003850672 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2598148 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2607900 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2598148 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2607900 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl53815.3_1-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0019716.1_268-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3850672 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4560154 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0019716.1_268-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl53815.3_1-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4560154 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3850672 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2607900 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2598147 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2607900 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2598147 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0019716.1_268-S - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline