Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00785703_s1
          See other OLFR159 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr159
          Gene Name:
          olfactory receptor 159
          Gene Aliases:
          MOR262-5, Olfr37e, mOR37e
          Chromosome Location:
          Chr.4: 43770050 - 43771009 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00785703_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr159
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019476.1 NP_062349.1 1 460 102
          GenBank mRNA AY043305.1 - 1 77 102
          BC113135.1 - 1 459 102
          BC134348.1 - 1 459 102

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr159

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P112682 BC134348.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P112682 NM_019476.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P112682 AY043305.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P112682 BC113135.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P112682 BC134348.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P112682 NM_019476.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P112682 AY043305.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P112682 BC113135.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P112682 BC134348.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P112682 NM_019476.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P112682 AY043305.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P112682 BC113135.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P112682 BC134348.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P112682 NM_019476.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P112682 AY043305.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P112682 BC113135.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P112682 BC134348.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P112682 NM_019476.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P112682 AY043305.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P112682 BC113135.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P112682 BC134348.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P112682 NM_019476.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P112682 AY043305.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P112682 BC113135.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873689 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873675 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873697 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873692 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873686 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873687 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873709 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873688 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873699 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873676 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873690 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873693 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873670 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873703 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873708 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873716 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873714 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873695 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873672 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873701 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873702 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873677 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873681 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873673 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873712 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873668 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873710 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P112682 BC134348.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P112682 NM_019476.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P112682 AY043305.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P112682 BC113135.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P112682 BC134348.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P112682 NM_019476.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P112682 AY043305.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P112682 BC113135.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122607 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04009148 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04009160 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04009165 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04009154 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04009159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873640 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873699 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03901952 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873628 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873699 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873672 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873636 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873641 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03464346 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03444123 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03445886 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873669 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03464482 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873680 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03482241 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873704 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873687 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873695 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873712 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873727 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873666 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873646 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873652 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873689 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873715 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873702 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873653 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873664 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873681 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03212541 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873677 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873627 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03445875 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873670 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873686 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873706 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873701 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03444125 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873643 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873710 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873649 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873645 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873728 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03482245 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873640 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873668 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873716 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873638 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873692 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873685 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873703 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873673 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873647 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03459630 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10512629 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10512631 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450590_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10512628 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10512630 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450590_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450590_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 29849_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 29849_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400020768.mm.1 TC0400002542.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400020768.mm.1 NM_019476.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400020768.mm.1 NM_019476.1 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1450590_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450590_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97003_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97003_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450590_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450590_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450590_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450590_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 410291 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 889381 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3190692 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3190692 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 103120725 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003190692 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1213110 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1223753 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1213110 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_11464980-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl24391.1.1_39-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 103120725 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3190692 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl24391.1.1_39-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3190692 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 103120725 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1213110 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1213110 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline