Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00787694_s1
          See other LCE1G GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lce1g
          Gene Name:
          late cornified envelope 1G
          Gene Aliases:
          1110058A15Rik, AI604448
          Chromosome Location:
          Chr.3: 92750151 - 92752338 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00787694_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lce1g
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025413.2 NP_079689.2 2 738 94
          GenBank mRNA AK004290.1 - 2 739 94

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lce1g

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P630463 AK003795.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P630463 AK004290.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P630463 NM_025413.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P630463 AK003795.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P630463 AK004290.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P630463 NM_025413.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 814279 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P126915 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P630463 AK003795.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P630463 AK004290.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P630463 NM_025413.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P630463 AK003795.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P630463 AK004290.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P630463 NM_025413.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332892 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332902 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332915 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332900 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332914 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332906 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332895 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332886 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332899 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332898 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332916 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332903 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332910 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332894 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332884 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22332882 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P126915 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P458474 AK004290.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P458474 NM_025413.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P630463 AK003795.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P630463 AK004290.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P630463 NM_025413.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P630463 AK003795.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P630463 AK004290.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P630463 NM_025413.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134091 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P129896 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138425 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P126915 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02689975 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03159781 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03159775 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03159778 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03159771 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03159785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22332901 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332898 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02450099 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332892 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332916 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332923 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332891 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02823390 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332922 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332893 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332918 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02358971 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332864 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332888 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332921 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332897 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332900 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332884 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332901 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332906 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332882 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332894 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332903 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332874 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332910 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332914 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332863 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332902 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332886 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02823385 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22332908 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499931 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421316_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10499930 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449902_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421316_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449902_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421316_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66195_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66195_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018635.mm.1 NM_025413.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018635.mm.1 NM_025413.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018635.mm.1 TC0300002407.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018634.mm.1 NM_025413.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018634.mm.1 NM_025413.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018634.mm.1 TC0300002407.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018637.mm.1 NM_025413.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018637.mm.1 NM_025413.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018637.mm.1 TC0300002407.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1449902_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421316_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421316_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449902_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449902_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421316_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449902_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421316_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421316_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421316_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 752055 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1450195 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1450195 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001450195 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1244317 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1244317 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl21891.2.1_104-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1450195 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl21891.2.1_104-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1450195 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1244317 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1244317 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline