Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00801899_m1
          See other PCSK4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pcsk4
          Gene Name:
          proprotein convertase subtilisin/kexin type 4
          Gene Aliases:
          AI647044, L21221, NEC 3, NEC3, PC4, SPC5
          Chromosome Location:
          Chr.10: 80321281 - 80329909 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00801899_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Pcsk4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_008793.2 NP_032819.1 2 - 3 314 62
          GenBank mRNA AK161504.1 - 2 - 3 295 62
          D01093.1 - 2 - 3 314 62

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000002496.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protease Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pcsk4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          binding of sperm to zona pellucida
          acrosome reaction
          fertilization
          protein processing
          sperm capacitation
          serine-type endopeptidase activity
          peptidase activity
          serine-type peptidase activity
          hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282469 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282470 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282474 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282467 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282466 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2167269 D01093.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2167269 NM_008793.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2167269 AK161504.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 928768 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 7757 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 544546 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 630123 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 148384 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P152248 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2167269 D01093.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2167269 NM_008793.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2167269 AK161504.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P205286 D01093.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P205286 NM_008793.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P205286 AK161504.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P205286 BC052535.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282489 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282459 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282452 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282458 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282491 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282468 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282514 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282473 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282495 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282482 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282457 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282501 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282506 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282463 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282507 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282461 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282484 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282466 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282515 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282453 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282481 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282492 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282462 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282498 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282474 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282455 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282479 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282471 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282486 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282512 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282504 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282509 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282494 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282476 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282469 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282500 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282493 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P152248 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07122189 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205286 D01093.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205286 NM_008793.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205286 AK161504.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205286 BC052535.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P152248 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08481845 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08481843 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08959991 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08959992 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282470 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282474 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282467 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282469 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282484 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282482 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282477 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282453 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282471 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282479 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282466 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282481 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282489 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08481839 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282463 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282502 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282455 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282457 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282512 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282491 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282461 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08360492 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08382162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282476 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282459 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08360494 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08521548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282469 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370789 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370791 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370786 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370792 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370795 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370794 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370788 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370782 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370796 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370785 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370797 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370790 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370793 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370781 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370783 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370787 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425824_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10370780 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425824_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425824_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18551_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18551_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018433.mm.1 NM_008793.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018433.mm.1 NM_008793.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018433.mm.1 TC1000002496.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1425824_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425824_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104674_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104674_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104675_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104675_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425824_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425824_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425824_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425824_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 808104 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3170075 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6400411 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 130687 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3170075 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 130687 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4120095 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6400411 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000130687 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004120095 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006400411 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003170075 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1252464 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2665260 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2629776 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1235149 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2629776 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1252464 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2665260 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1235149 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0003878.1_18-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl37738.15.1_256-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl34147.4.1_61-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0003763.1_0-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3170075 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 130687 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4120095 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6400411 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl34147.4.1_61-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl37738.15.1_256-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0003878.1_18-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0003763.1_0-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6400411 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3170075 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 130687 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4120095 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2629776 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1245529 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2860850 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1235149 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1252464 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2860850 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1252464 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1245529 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1235149 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2629776 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0