Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00804085_m1
          See other PLEKHJ1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Plekhj1
          Gene Name:
          pleckstrin homology domain containing, family J member 1
          Gene Aliases:
          9530063M10Rik
          Chromosome Location:
          Chr.10: 80796099 - 80798626 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00804085_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Plekhj1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_023900.2 NP_076389.2 3 - 4 681 90
          GenBank mRNA AK020621.1 - 3 - 4 350 90
          AK051734.1 - 3 - 4 338 90
          AK150144.1 - 3 - 4 296 90
          BC005565.1 - 3 - 4 279 3966305 90

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000002514.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Plekhj1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285557 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285554 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285555 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285558 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285552 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285553 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285556 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P196509 AK150144.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P196509 AK208036.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P196509 BC005565.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P196509 BE951415.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P196509 NM_023900.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P196509 AK150144.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P196509 AK208036.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P196509 BC005565.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P196509 BE951415.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P196509 NM_023900.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2119817 AK150144.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2119817 AK178993.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2119817 AK188371.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2119817 AK219000.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2119817 BC005565.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 9872 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P135388 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P146750 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2119817 AK150144.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2119817 AK178993.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2119817 AK188371.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2119817 AK219000.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2119817 BC005565.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P196509 AK150144.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P196509 AK208036.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P196509 BC005565.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P196509 BE951415.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P196509 NM_023900.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P196509 AK150144.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P196509 AK208036.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P196509 BC005565.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P196509 BE951415.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P196509 NM_023900.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P196509 AK150144.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P196509 AK208036.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P196509 BC005565.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P196509 BE951415.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P196509 NM_023900.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P196509 AK150144.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P196509 AK208036.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P196509 BC005565.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P196509 BE951415.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P196509 NM_023900.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285557 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285556 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285552 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285549 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285554 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285539 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285558 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285546 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285540 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285543 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285536 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285544 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285547 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285537 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285533 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285541 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285535 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285532 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P135388 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P196509 AK150144.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P196509 AK208036.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P196509 BC005565.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P196509 BE951415.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P196509 NM_023900.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P196509 AK150144.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P196509 AK208036.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P196509 BC005565.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P196509 BE951415.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P196509 NM_023900.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128893 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P135388 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08348301 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08348294 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08348296 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08634266 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285553 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285552 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285557 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285555 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285554 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285558 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08348296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08803896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08803919 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08348288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08803878 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285540 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285543 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08803881 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285546 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285557 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08819340 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285549 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370989 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370988 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370987 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370986 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370990 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370984 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370985 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1424179_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10370983 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424179_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424179_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 78670_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 78670_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018751.mm.1 NM_023900.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018751.mm.1 NM_023900.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018751.mm.1 TC1000002514.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1424179_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424179_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424179_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424179_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424179_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424179_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 926911 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4050685 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4050685 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004050685 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2641069 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2641069 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl37720.1.644_7-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4050685 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl37720.1.644_7-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4050685 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2641069 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2641069 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline