Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00804161_g1
          See other KHDC3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Khdc3
          Gene Name:
          KH domain containing 3, subcortical maternal complex member
          Gene Aliases:
          2410004A20Rik, AI467128, FILIA, OEEP48
          Chromosome Location:
          Chr.9: 73101809 - 73106631 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00804161_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Khdc3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025890.3 NP_080166.1 2 - 3 460 68
          GenBank mRNA AB211060.1 - 2 - 3 397 68
          AK010377.1 - 2 - 3 397 68
          AK145595.1 - 2 - 3 460 68
          AK166731.1 - 2 - 3 410 68
          BC137808.1 - 2 - 3 368 8860827 68
          BC137809.1 - 2 - 3 368 8860828 68
          DQ917421.1 - 2 - 3 348 68
          DQ917422.1 - 2 - 3 348 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900003327.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Khdc3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          cell cycle
          mitotic spindle assembly checkpoint
          multicellular organism development
          mitotic spindle assembly
          RNA binding
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26631266 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26631268 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26631269 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26631263 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26631262 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P448127 AK010377.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P448127 AB211060.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P448127 AK010377.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P448127 AB211060.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 646501 AF055463.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P112606 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P448127 AK010377.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P448127 AB211060.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P448127 AK010377.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P448127 AB211060.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631233 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631271 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631259 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631253 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631235 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631260 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631272 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631262 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631268 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631242 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631250 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631258 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631237 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631230 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631270 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631240 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631263 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631257 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631248 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631256 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631239 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631234 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631244 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26631251 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P112606 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P448127 AK010377.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P448127 AB211060.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P448127 AK010377.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P448127 AB211060.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110882 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P112606 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07809480 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08124279 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08158620 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08124289 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07809478 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08124300 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26631269 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26631266 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26631268 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26631262 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26631263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26631297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631259 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07612978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08124289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631242 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631271 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631250 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631270 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631231 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631245 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08158620 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08124299 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631241 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631248 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631260 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631244 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631262 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631237 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07895076 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08124279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26631240 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08124013 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08124293 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10587041 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10587039 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10587040 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429377_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10587038 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429377_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429377_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66991_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66991_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900007697.mm.1 NM_025890.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900007697.mm.1 NM_025890.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900007697.mm.1 TC0900003327.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900007700.mm.1 NM_025890.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900007700.mm.1 NM_025890.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900007700.mm.1 TC0900003327.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900028037.mm.1 NM_025890.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900028037.mm.1 NM_025890.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900028037.mm.1 TC0900003327.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900007693.mm.1 NM_025890.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900007693.mm.1 NM_025890.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900007693.mm.1 TC0900003327.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900007692.mm.1 NM_025890.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900007692.mm.1 NM_025890.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900007692.mm.1 TC0900003327.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900007696.mm.1 NM_025890.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900007696.mm.1 NM_025890.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900007696.mm.1 TC0900003327.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1429377_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429377_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429377_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429377_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 873889 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 7040358 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0007040358 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1239178 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1239178 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl066991.3_182-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 7040358 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl066991.3_182-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 7040358 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1239178 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1239178 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0