Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00805664_m1
          See other TMPRSS12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmprss12
          Gene Name:
          transmembrane (C-terminal) protease, serine 12
          Gene Aliases:
          4930478A21Rik
          Chromosome Location:
          Chr.15: 100280837 - 100293053 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00805664_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmprss12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_183109.3 NP_898932.2 2 - 3 394 58
          GenBank mRNA AK015583.1 - 2 - 3 406 58
          AK132967.1 - 2 - 3 395 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500001039.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protease Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tmprss12

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease serine protease protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          serine-type endopeptidase activity
          peptidase activity
          serine-type peptidase activity
          hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30484944 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30484946 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30484945 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1997110 AK015583.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1987321 NM_183109.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1987321 AK132967.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 957005 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 619939 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 712520 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 840033 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 194613 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 29963 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 599553 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 78472 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P152322 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P164859 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1987321 NM_183109.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1987321 AK132967.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1997110 AK015583.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484932 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484927 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484925 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484952 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484936 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484950 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484954 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484922 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30484929 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08481125 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P152322 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P164859 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P439531 NM_183109.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P439531 AK015583.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P439531 AK132967.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135347 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P152322 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P164859 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12131903 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12131901 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12187451 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30484944 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30484946 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30484945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30485012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30484984 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12087901 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484951 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12454451 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484926 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484948 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484976 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484945 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484952 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484941 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11997233 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12020708 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11998201 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484970 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12020713 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484962 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12131905 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484963 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12164818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484918 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484950 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484979 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12131908 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11994514 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484974 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484972 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484980 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12164814 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484922 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11997231 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484938 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484966 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484978 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484957 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484942 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484975 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12151560 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484956 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12164817 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11909006 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30484977 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426888 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426887 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426882 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426884 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426881 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426883 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426886 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10426880 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008233.mm.1 NM_183109.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008233.mm.1 NM_183109.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008233.mm.1 TC1500001039.mm.1 MTA TC
          Murine Genome U74v2 Set 169602_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169602_PM_f_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 724604 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4570138 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004570138 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2714612 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2714612 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl47508.3.1_182-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4570138 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl47508.3.1_182-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4570138 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2797098 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2797098 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2714612 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline