Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00805745_m1
          See other ENTHD2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Enthd2
          Gene Name:
          ENTH domain containing 2
          Gene Aliases:
          2410002I01Rik
          Chromosome Location:
          Chr.11: 120090522 - 120098780 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00805745_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Enthd2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_183137.2 NP_898960.2 1 - 2 109 61
          GenBank mRNA AK019105.1 - 1 - 2 80 61
          AK154660.1 - 1 - 2 74 61
          BB868415.1 - 1 - 2 110 61
          BC049110.1 - 1 - 2 63 61
          BC064313.1 - 1 - 2 63 61
          BC094318.1 - 1 - 2 59 61
          BC137580.1 - 1 - 2 78 8860599 61
          BC144724.1 - 1 - 2 78 9053272 61
          BY084429.1 - 1 - 2 79 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100004195.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Enthd2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182345 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182346 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182350 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182351 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182349 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182344 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182348 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182352 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182347 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2045946 BY665064.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2045946 BC094318.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2045946 BC049110.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2045946 BC064313.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2045946 AK019105.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 605652 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 637053 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 254771 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 777891 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 892407 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 112013 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P156794 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2045946 BY665064.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2045946 BC094318.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2045946 BC049110.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2045946 BC064313.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2045946 AK019105.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182342 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182281 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182361 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182382 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182345 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182356 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182287 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182280 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182330 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182283 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182279 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182360 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182340 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182385 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182353 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182383 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182284 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182354 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182386 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182384 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182366 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182292 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182359 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182362 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182367 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182358 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182378 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182336 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182289 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28182370 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07515364 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P156794 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P441807 AK019105.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127478 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P156794 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09443398 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09443397 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09443416 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09443404 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09443381 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182350 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182344 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182348 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182349 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182352 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182351 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182345 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182346 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28182347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28182236 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09443402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09443409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182338 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182278 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182280 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09115862 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182335 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182336 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09238173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182300 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182312 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09165984 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182292 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09165977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182283 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182326 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182340 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09115871 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182281 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09115881 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182327 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09238175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182299 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182330 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09115883 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09580486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28182315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09580485 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09580483 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393718 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393725 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393719 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393720 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393724 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393727 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393723 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393722 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393717 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393726 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393721 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393715 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393716 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1428088_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10393714 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441808_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441808_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428088_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428088_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 78777_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 78777_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100039916.mm.1 NM_183137.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100039916.mm.1 NM_183137.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100039916.mm.1 TC1100004195.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100039917.mm.1 NM_183137.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100039917.mm.1 NM_183137.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100039917.mm.1 TC1100004195.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100039915.mm.1 NM_183137.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100039915.mm.1 NM_183137.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100039915.mm.1 TC1100004195.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1428088_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428088_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428088_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428088_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428088_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428088_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 689957 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2970273 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002970273 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2775300 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2775300 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl39248.12_124-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2970273 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl39248.12_124-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2970273 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2775300 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2775300 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl39248.12_124-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline