Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00805808_m1
          See other BC048679 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          BC048679
          Gene Name:
          cDNA sequence BC048679
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 81494272 - 81498330 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00805808_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: BC048679
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001193274.1 NP_001180203.1 5 - 6 585 79
          NM_183143.3 NP_898966.1 5 - 6 467 79
          GenBank mRNA AY226992.1 - 5 - 6 418 79
          BB073717.1 - 1 - 2 128 79
          BC048679.1 - 5 - 6 536 79
          BC145512.1 - 5 - 6 526 79
          BC145514.1 - 4 - 5 508 79

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene BC048679

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2027235 NM_001193274.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2027235 NM_183143.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2027235 AY226992.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2027235 BB073717.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2027235 BC048679.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 51430 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 948098 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P134090 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2027235 NM_001193274.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2027235 NM_183143.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2027235 AY226992.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2027235 BB073717.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2027235 BC048679.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272373 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272395 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272393 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272387 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272386 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272389 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272392 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272390 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272378 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272413 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272383 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272394 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272376 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272375 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272379 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272400 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272417 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272382 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272384 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272404 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272398 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25272425 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P134090 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P171166 BC145514.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P171166 NM_001193274.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P171166 NM_183143.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P171166 AY226992.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P171166 BB073717.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P134090 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06654444 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06153052 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05898214 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06251292 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06153049 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06153046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25272315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06654443 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272393 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272398 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272400 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272434 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06452220 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06446510 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06153055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272390 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06562602 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06251292 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06153049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06446501 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272428 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272378 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272394 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272423 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272420 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272383 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272431 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272386 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05898220 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272433 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06452218 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272435 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272404 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272415 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05898212 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272387 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272384 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272408 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272410 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272429 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272395 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25272396 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10565135 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10565136 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10565134 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10565133 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1438512_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10565132 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438512_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438512_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 210321_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 210321_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438512_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438512_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165531_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165531_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438512_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438512_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 749888 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4540446 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004540446 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1235694 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1235694 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31107.6.1_14-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4540446 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31107.6.1_14-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4540446 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2815651 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2815651 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline