Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00806060_m1
          See other MS4A5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ms4a5
          Gene Name:
          membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 11273866 - 11283895 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00806060_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ms4a5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_183190.2 NP_899013.1 3 - 4 354 72
          GenBank mRNA AF544401.1 - 3 - 4 399 72
          AY039035.1 - 2 - 3 225 72
          AY039036.1 - 3 - 4 354 72
          BC049657.1 - 3 - 4 414 6773727 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1900001129.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ms4a5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1958172 AY039035.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1958172 AY039036.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1958172 NM_183190.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1958171 AY039036.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1958171 BC049657.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1958171 NM_183190.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1958171 AF544401.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 84649 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 272767 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 746440 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 452736 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 754671 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 387445 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P163039 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P180135 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1958172 AY039035.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1958172 AY039036.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1958172 NM_183190.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1958171 AY039036.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1958171 BC049657.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1958171 NM_183190.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1958171 AF544401.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955368 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955380 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955381 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955356 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955376 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955366 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955358 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955355 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955361 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955364 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955374 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955378 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955360 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955371 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955373 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955353 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955359 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31955357 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P163039 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P180135 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P278375 AY039035.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P278375 AY039036.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P278375 BC049657.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P278375 NM_183190.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P278375 AF544401.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127822 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P163039 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P180135 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14229805 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14229800 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14229803 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14229797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31955373 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955368 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955358 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955374 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955357 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955361 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955348 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955366 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955383 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955327 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955380 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14507963 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955349 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955376 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955310 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955320 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955333 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955363 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14430621 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955335 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955355 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14461045 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955345 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14229796 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955317 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955351 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955347 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955338 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14400678 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955373 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955381 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955360 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955309 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955325 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955356 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955323 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955311 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955378 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955330 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955313 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31955314 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466185 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466184 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466186 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466189 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466183 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466187 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466188 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10466182 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010620.mm.1 NM_183190.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010620.mm.1 NM_183190.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010620.mm.1 TC1900001129.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010622.mm.1 NM_183190.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010622.mm.1 NM_183190.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010622.mm.1 TC1900001129.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010624.mm.1 TC1900001129.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010619.mm.1 NM_183190.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010619.mm.1 NM_183190.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010619.mm.1 TC1900001129.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010623.mm.1 NM_183190.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010623.mm.1 NM_183190.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010623.mm.1 TC1900001129.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010618.mm.1 NM_183190.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010618.mm.1 NM_183190.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010618.mm.1 TC1900001129.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010621.mm.1 NM_183190.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010621.mm.1 NM_183190.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010621.mm.1 TC1900001129.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 557703 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 70692 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000070692 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2726615 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2726615 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl52728.6.1_56-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 70692 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl52728.6.1_56-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 70692 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2726615 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2726615 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0