Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00806888_mH
          See other SPEER2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Speer2
          Gene Name:
          spermatogenesis associated glutamate (E)-rich protein 2
          Gene Aliases:
          SPEER-2
          Chromosome Location:
          Chr.16: 69856874 - 69863794 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00806888_mH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Speer2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_173069.3 NP_775092.3 4 - 5 586 139
          GenBank mRNA AY151401.1 - 3 - 4 357 139
          BB610282.1 - 4 - 5 588 139

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600001876.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Speer2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P594584 NM_173069.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P594584 AY151401.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P594584 BB610282.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P594584 NM_173069.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P594584 AY151401.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P594584 BB610282.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2070199 NM_173069.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2070199 AV044901.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2070199 AY151401.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2070199 BX629577.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2070199 NM_173069.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2070199 AV044901.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2070199 AY151401.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2070199 BX629577.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P594584 NM_173069.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P594584 AY151401.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P594584 BB610282.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P594584 NM_173069.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P594584 AY151401.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P594584 BB610282.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P594584 NM_173069.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P594584 AY151401.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P594584 BB610282.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P594584 NM_173069.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P594584 AY151401.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P594584 BB610282.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P31470 NM_173069.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P31470 AY151401.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P31470 BB610282.1 mouse_transcriptome
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440335 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440336 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440337 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440334 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10440333 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014788.mm.1 NM_173069.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014788.mm.1 NM_173069.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014788.mm.1 TC1600001876.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014784.mm.1 NM_173069.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014784.mm.1 NM_173069.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014784.mm.1 TC1600001876.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014783.mm.1 NM_173069.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014783.mm.1 NM_173069.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014783.mm.1 TC1600001876.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014785.mm.1 NM_173069.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014785.mm.1 NM_173069.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014785.mm.1 TC1600001876.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014787.mm.1 NM_173069.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014787.mm.1 NM_173069.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014787.mm.1 TC1600001876.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 860746 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3130068 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3130068 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003130068 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1213995 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1213995 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl48321.4.1_5-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3130068 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl48321.4.1_5-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3130068 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2597788 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2597786 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2597788 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2597786 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline