Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00809079_s1
          See other ACTL9 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Actl9
          Gene Name:
          actin-like 9
          Gene Aliases:
          1700029I08Rik, AV259599
          Chromosome Location:
          Chr.17: 33432899 - 33434268 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00809079_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Actl9
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_183282.2 NP_899105.2 1 1330 72
          GenBank mRNA AK006498.1 - 1 1323 72
          BC089487.1 - 1 834 72
          BC100422.1 - 1 649 72

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Actl9

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin and actin related protein actin or actin-binding cytoskeletal protein cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P453969 BC100422.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P453969 NM_183282.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P453969 AK006498.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P453969 BC089487.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P453969 BC100422.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P453969 NM_183282.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P453969 AK006498.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P453969 BC089487.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 446475 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P116849 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P453969 BC100422.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P453969 NM_183282.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P453969 AK006498.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P453969 BC089487.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P453969 BC100422.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P453969 NM_183282.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P453969 AK006498.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P453969 BC089487.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148959 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148955 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148975 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148965 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148968 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148960 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148954 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148973 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31148958 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P116849 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P453969 BC100422.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P453969 NM_183282.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P453969 AK006498.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P453969 BC089487.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P453969 BC100422.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P453969 NM_183282.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P453969 AK006498.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P453969 BC089487.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132973 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P116849 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13510026 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13476665 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13476659 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13476661 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13510030 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13510028 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13476676 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13510027 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13476674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31149001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31149004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31149002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31148971 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148991 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13476678 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13512602 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13493031 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13510026 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148970 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13514434 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148992 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148963 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148989 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148977 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148955 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148997 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148994 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148948 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148993 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13476661 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148987 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148983 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148967 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148971 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13120136 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13395438 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148976 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13476666 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148979 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148961 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148982 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148958 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148965 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13352239 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148964 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13310078 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13512608 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31148947 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10443947 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10443948 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1453546_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1437038_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10443946 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453546_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453546_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437038_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437038_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69481_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69481_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453546_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453546_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165463_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165463_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453546_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453546_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437038_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437038_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 676519 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2030707 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2030707 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002030707 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2638675 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2638675 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl50852.1_651-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2030707 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl50852.1_651-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2030707 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2638674 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2638674 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0