Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00810532_s1
          See other 4931403M11RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4931403M11Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4931403M11 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 24617555 - 24631373 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00810532_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4931403M11Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK016429.1 - 2 585 120

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P305239 AK016429.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P305239 AK016429.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P143440 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P127539 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P153157 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P305239 AK016429.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P305239 AK016429.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P127539 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P143440 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P153157 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P305239 AK016429.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P305239 AK016429.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138850 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P153157 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P127539 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P143440 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472362 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472353 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472363 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472334 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11352808 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472343 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472357 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472355 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472331 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472356 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472335 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472359 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472351 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472365 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472340 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472345 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472338 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11516612 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472349 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472344 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472352 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29472367 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1454226_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454226_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454226_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1454226_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1454226_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454226_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454226_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 765299 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0