Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00815666_g1
          See other GM4884 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm4884
          Gene Name:
          predicted gene 4884
          Gene Aliases:
          4930549O06, EG233164
          Chromosome Location:
          Chr.7: 41032717 - 41045302 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00815666_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm4884
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_183166.2 NP_898989.2 3 2579 177
          GenBank mRNA AK029779.1 - 3 2580 177

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gm4884

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2187220 NM_183166.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2187220 AK029779.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2187220 NM_183166.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2187220 AK029779.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25075855 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25075857 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06174397 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P667466 AK029779.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P667466 NM_183166.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139728 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P119766 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P119026 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P06174397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25075943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25075956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25075920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25075894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25075936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25075958 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25075857 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25075878 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05940671 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552301 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552302 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552300 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10552299 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 900596 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4010504 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4010504 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004010504 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2600180 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2600180 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0233164.9_16-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4010504 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0233164.9_16-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4010504 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2600180 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2600180 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0233164.9_16-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline