Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00833845_m1
          See other CYP2C37 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyp2c37
          Gene Name:
          cytochrome P450, family 2. subfamily c, polypeptide 37
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 39992424 - 40012243 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00833845_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyp2c37
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_010001.2 NP_034131.2 4 - 5 657 83
          GenBank mRNA AF047542.1 - 641 83
          AK005017.1 - 4 - 5 658 83
          BC057912.1 - 642 5052873 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1900000567.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection P450 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyp2c37

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase oxygenase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          xenobiotic metabolic process
          epoxygenase P450 pathway
          exogenous drug catabolic process
          oxidation-reduction process
          monooxygenase activity
          iron ion binding
          arachidonic acid epoxygenase activity
          steroid hydroxylase activity
          oxidoreductase activity
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
          oxygen binding
          heme binding
          metal ion binding
          aromatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P498882 BC057912.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P498882 AF047542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P498882 BC057912.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P498882 AF047542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1964483 BC057912.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1964483 AF047542.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 517167 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 64375 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 532832 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 850 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 41613 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118314 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1964483 BC057912.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1964483 AF047542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P498882 BC057912.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P498882 AF047542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P498882 BC057912.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P498882 AF047542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P498882 BC057912.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P498882 AF047542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P498882 BC057912.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P498882 AF047542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P625249 NM_010001.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P625249 AK005017.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32106721 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32106739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32106743 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32106734 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32106746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32106719 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32106725 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32106749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32106722 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32106715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32106727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32106726 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32106723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32106724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32106738 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P625249 NM_010001.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P625249 AK005017.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P498882 BC057912.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P498882 AF047542.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P498882 BC057912.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P498882 AF047542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127628 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14295495 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14141716 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14295534 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14141709 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14295540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32106784 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106770 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106778 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14295495 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106723 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106739 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106761 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106773 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106717 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14197931 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106757 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106728 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106736 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14141710 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106772 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14176083 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106734 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106749 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106727 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106755 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106715 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14295522 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106725 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106746 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32106719 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14497156 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10463047 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10463049 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10463045 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10463050 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10463046 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10463044 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10463048 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419094_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10463043 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419094_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418653_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419094_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418653_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 13096_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 13096_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005145.mm.1 NM_010001.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005145.mm.1 NM_010001.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005145.mm.1 TC1900000567.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005149.mm.1 NM_010001.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005149.mm.1 NM_010001.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005149.mm.1 TC1900000567.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005142.mm.1 NM_010001.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005142.mm.1 NM_010001.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005142.mm.1 TC1900000567.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005143.mm.1 NM_010001.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005143.mm.1 NM_010001.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005143.mm.1 TC1900000567.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005144.mm.1 NM_010001.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005144.mm.1 NM_010001.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005144.mm.1 TC1900000567.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005146.mm.1 NM_010001.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005146.mm.1 NM_010001.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005146.mm.1 TC1900000567.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005141.mm.1 NM_010001.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005141.mm.1 NM_010001.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005141.mm.1 TC1900000567.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005147.mm.1 NM_010001.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005147.mm.1 NM_010001.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005147.mm.1 TC1900000567.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005148.mm.1 NM_010001.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005148.mm.1 NM_010001.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900005148.mm.1 TC1900000567.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1419094_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419094_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99083_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99083_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 132101_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 132101_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419094_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419094_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419094_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419094_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 495744 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3450333 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3450333 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3290524 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003290524 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003450333 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2730897 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2691061 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2730897 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2691061 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0013096.1_55-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl013096.5_21-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3290524 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3450333 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl013096.5_21-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0013096.1_55-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3290524 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3450333 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2691059 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2894828 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2691060 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2691060 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2691059 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2894828 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline