Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00836220_s1
          See other VMN1R206 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r206
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 206
          Gene Aliases:
          V1rh7
          Chromosome Location:
          Chr.13: 22619433 - 22632462 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00836220_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r206
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134216.1 NP_598977.1 1 630 121
          GenBank mRNA BC132625.1 - 1 730 40130902 121
          BC138067.1 - 1 730 8861086 121

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r206

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to pheromone
          pheromone binding
          pheromone receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P422497 NM_134216.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P422497 BC132625.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P422497 BC138067.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P422497 NM_134216.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P422497 BC132625.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P422497 BC138067.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P422497 NM_134216.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P422497 BC132625.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P422497 BC138067.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P422497 NM_134216.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P422497 BC132625.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P422497 BC138067.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P422497 NM_134216.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P422497 BC132625.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P422497 BC138067.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P422497 NM_134216.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P422497 BC132625.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P422497 BC138067.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28878250 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28878297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28878275 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28878293 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28878274 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28878272 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28878247 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28878299 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P422497 NM_134216.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P422497 BC132625.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P422497 BC138067.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P422497 NM_134216.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P422497 BC132625.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P422497 BC138067.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10739915 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10739916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28878274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28878293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28878297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28878234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28878262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28878275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28878305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28878283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28878271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28878247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28878272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28878295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28878236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28878331 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878299 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878247 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878274 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878309 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878315 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878234 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10689397 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878297 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10966465 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878250 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878241 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878293 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10739915 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878262 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878242 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878321 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878291 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878271 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878275 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878314 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878249 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878295 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10746016 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878283 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878307 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28878305 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10408143 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10408149 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10408148 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10408142 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300009962.mm.1 TC1300001594.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 896296 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 107100373 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3190463 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 107100373 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3190463 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003190463 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2522468 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2522468 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_21717740-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0171250.1_158-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3190463 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 107100373 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0171250.1_158-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3190463 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 107100373 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2522468 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2522468 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline