Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00836290_sH
          See other VMN1R222 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r222
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 222
          Gene Aliases:
          V1rh16
          Chromosome Location:
          Chr.13: 23232115 - 23233041 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00836290_sH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r222
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134240.1 NP_599001.1 1 258 76
          GenBank mRNA BC120858.1 - 1 336 40129781 76
          BC120860.1 - 1 336 40129783 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1300001618.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r222

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to pheromone
          pheromone binding
          pheromone receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117863 BC120858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117863 BC120860.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117863 NM_134240.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117863 BC120858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117863 BC120860.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117863 NM_134240.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28880569 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28880581 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28880580 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28880570 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28880571 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28880582 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28880559 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10577984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28880569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28880582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28880580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28880570 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880571 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880570 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880582 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10577984 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880524 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880513 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880558 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880568 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880569 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880581 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880499 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880580 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880498 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880563 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10408161 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10408160 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300010001.mm.1 TC1300001618.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300010002.mm.1 NM_134240.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300010002.mm.1 NM_134240.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300010002.mm.1 TC1300001618.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300010003.mm.1 TC1300001618.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 903224 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6900035 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006900035 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1232254 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1232254 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl11511.1.1_97-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6900035 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl11511.1.1_97-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6900035 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1232254 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1232254 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0