Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00836499_s1
          See other VMN1R192 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r192
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 192
          Gene Aliases:
          V1ri1
          Chromosome Location:
          Chr.13: 22187146 - 22188048 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00836499_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r192
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_145845.1 NP_665844.1 1 869 128
          GenBank mRNA BC138395.1 - 1 962 8861415 128
          BC138400.1 - 1 961 8861420 128

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r192

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to pheromone
          pheromone binding
          pheromone receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P316173 BC138400.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P316173 NM_145845.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P316173 BC138395.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P316173 BC138400.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P316173 NM_145845.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P316173 BC138395.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P139444 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P316173 BC138400.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P316173 NM_145845.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P316173 BC138395.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P316173 BC138400.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P316173 NM_145845.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P316173 BC138395.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P316173 BC138400.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P316173 NM_145845.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P316173 BC138395.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P316173 BC138400.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P316173 NM_145845.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P316173 BC138395.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876752 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876778 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876755 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876769 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876757 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876758 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876770 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876790 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876774 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P139444 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P316173 BC138400.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P316173 NM_145845.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P316173 BC138395.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P316173 BC138400.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P316173 NM_145845.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P316173 BC138395.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P114417 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P139444 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11110703 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11110700 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11110690 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11110691 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10803862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876769 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876767 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876715 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876778 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876698 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876781 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876730 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876724 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10814309 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876770 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876785 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876772 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876728 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876708 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876748 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876742 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876790 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876774 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10695052 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876710 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876720 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876696 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876755 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876794 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11110708 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10910009 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11009510 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876769 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876727 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10520042 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876749 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876780 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876707 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10520314 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876752 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876697 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876700 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876734 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876743 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11056808 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876729 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10803858 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876735 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876712 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876717 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876738 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876758 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876776 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876784 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876714 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876699 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10408133 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10408132 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300009947.mm.1 TC1300001586.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300009948.mm.1 NM_145845.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300009948.mm.1 NM_145845.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300009948.mm.1 TC1300001586.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300009949.mm.1 TC1300001586.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 807701 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4120292 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004120292 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2514220 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2514220 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl11523.1.1_213-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4120292 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl11523.1.1_213-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4120292 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2514220 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2514220 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline