Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00836606_s1
          See other OLFR113 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr113
          Gene Name:
          olfactory receptor 113
          Gene Aliases:
          MOR218-9
          Chromosome Location:
          Chr.17: 37574483 - 37575421 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00836606_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr113
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146289.1 NP_666401.1 1 437 225
          GenBank mRNA BC132178.1 - 1 464 40130455 225
          BC132180.1 - 1 464 40130457 225

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr113

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P208340 BC132180.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P208340 BC132178.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P208340 NM_146289.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P208340 BC132180.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P208340 BC132178.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P208340 NM_146289.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P169770 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P208340 BC132180.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P208340 BC132178.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P208340 NM_146289.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P208340 BC132180.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P208340 BC132178.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P208340 NM_146289.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P208340 BC132180.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P208340 BC132178.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P208340 NM_146289.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P208340 BC132180.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P208340 BC132178.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P208340 NM_146289.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169252 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169243 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169241 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169236 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169257 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169259 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169258 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169237 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169247 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169250 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169254 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169251 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169248 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169249 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169229 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169238 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169242 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P169770 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P208340 BC132180.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P208340 BC132178.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P208340 NM_146289.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P208340 BC132180.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P208340 BC132178.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P208340 NM_146289.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P169770 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13321201 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13321176 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13321185 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13321178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169238 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169247 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169262 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169242 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169249 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169248 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169256 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169250 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169241 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169254 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169229 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169261 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169257 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169258 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169252 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169238 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169263 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169259 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169243 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169251 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169236 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169245 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450894 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450893 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10450892 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700019602.mm.1 TC1700002074.mm.1 MTA TC
          Murine Genome U74v2 Set 133989_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 133989_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 625500 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3450538 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3450538 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003450538 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2759037 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2759037 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl7848.1.1_135-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3450538 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl7848.1.1_135-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3450538 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2759037 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2759037 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline