Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00836751_s1
          See other OLFR495 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr495
          Gene Name:
          olfactory receptor 495
          Gene Aliases:
          MOR204-37
          Chromosome Location:
          Chr.7: 108395122 - 108396114 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00836751_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr495
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146364.1 NP_666476.1 1 556 137

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr495

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          response to stimulus
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P102106 NM_146364.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P102106 NM_146364.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P102106 NM_146364.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P102106 NM_146364.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P102106 NM_146364.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P102106 NM_146364.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403261 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403253 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403271 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403273 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403266 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403265 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403272 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403286 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403263 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403264 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403275 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403250 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403240 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403269 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403289 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403246 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403285 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403241 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403243 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403251 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P102106 NM_146364.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P102106 NM_146364.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134663 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120170 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112186 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06360746 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06360744 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05944550 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06360745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403275 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06360747 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403237 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403266 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403271 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403253 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403269 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403245 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403295 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06381608 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403263 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403264 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403238 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403240 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06381604 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403299 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403273 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403265 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403255 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403236 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403246 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403285 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05908917 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403250 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403261 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403243 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403286 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10556142 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10556141 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700013277.mm.1 TC0700001595.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700013277.mm.1 NM_146364.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700013277.mm.1 NM_146364.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 860566 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3060397 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 100110647 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003060397 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2675615 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2675615 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1214383 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_22129570-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258361.1_78-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 100110647 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3060397 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258361.1_78-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 100110647 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3060397 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2675615 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2938793 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2938793 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2675615 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline