Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00836846_s1
          See other OLFR463 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr463
          Gene Name:
          olfactory receptor 463
          Gene Aliases:
          MOR240-1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 87892987 - 87893922 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00836846_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr463
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146413.2 NP_666525.2 1 562 245
          GenBank mRNA BC106969.1 - 1 562 40041195 245
          BC106970.1 - 1 560 245

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr463

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2163459 BC106970.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2163459 NM_146413.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2163459 BC106969.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P106108 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2163459 BC106970.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2163459 NM_146413.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2163459 BC106969.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27996895 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27996865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27996871 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27996884 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27996880 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27996874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27996872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27996877 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27996893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27996873 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27996881 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27996876 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27996883 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27996878 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P106108 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P106108 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09412671 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09259396 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09412673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27996872 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27996883 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27996900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09412673 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27996877 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09711310 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27996880 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09585008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27996893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27996884 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08982755 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27996869 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27996864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27996903 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09711304 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27996895 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27996904 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27996872 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27996873 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09711305 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27996909 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27996865 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389671 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10389670 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 670440 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 670440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000670440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2702643 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2702643 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl39753.1.1_31-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 670440 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl39753.1.1_31-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 670440 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2702643 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2702643 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline