Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00837354_s1
          See other OLFR344 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr344
          Gene Name:
          olfactory receptor 344
          Gene Aliases:
          MOR136-12
          Chromosome Location:
          Chr.2: 36568600 - 36569529 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00837354_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr344
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146628.1 NP_666839.1 1 629 86

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr344

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P393114 NM_146628.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P393114 NM_146628.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P393114 NM_146628.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P393114 NM_146628.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P393114 NM_146628.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P393114 NM_146628.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139576 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139547 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139558 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139557 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139553 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139536 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139549 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139538 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139560 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139565 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139533 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139541 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139564 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139543 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139573 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139575 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139545 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139562 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P393114 NM_146628.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P393114 NM_146628.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137668 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01876470 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01876471 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01876481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139593 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139536 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139551 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139560 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139553 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139588 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02036866 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01695474 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139575 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139564 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01690379 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139578 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139587 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139593 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139545 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139533 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139581 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139547 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139569 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139565 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139586 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139562 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139558 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139591 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139539 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139542 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01794747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139573 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139549 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139543 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139557 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10471748 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10471747 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200006027.mm.1 NM_146628.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200006027.mm.1 NM_146628.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200006027.mm.1 TC0200000663.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 802952 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 540035 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 540035 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000540035 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2760721 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2760721 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258621.1_253-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 540035 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258621.1_253-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 540035 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2990335 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2760721 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2990335 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline