Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00837391_s1
          See other OLFR1504 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1504
          Gene Name:
          olfactory receptor 1504
          Gene Aliases:
          MOR212-2
          Chromosome Location:
          Chr.19: 13887261 - 13897928 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00837391_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1504
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146634.1 NP_666845.1 1 558 173
          GenBank mRNA BC137835.1 - 1 655 8860854 173

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1504

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P434190 NM_146634.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P434190 BC137835.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P434190 NM_146634.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P434190 BC137835.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P434190 NM_146634.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P434190 BC137835.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P434190 NM_146634.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P434190 BC137835.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P434190 NM_146634.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P434190 BC137835.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P434190 NM_146634.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P434190 BC137835.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966264 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966244 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966248 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966266 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966247 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966267 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966249 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966268 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966262 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P434190 NM_146634.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P434190 BC137835.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P434190 NM_146634.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P434190 BC137835.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14287469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966220 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966223 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966234 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966262 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966267 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966264 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14390947 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966268 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966244 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966230 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966240 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14157067 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966248 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966214 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966242 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14219121 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966221 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966232 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14418177 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966260 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966249 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14306276 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14432926 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966220 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966236 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966247 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966210 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466373 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10466372 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010888.mm.1 NM_146634.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010888.mm.1 NM_146634.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010888.mm.1 TC1900001191.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010889.mm.1 TC1900001191.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010887.mm.1 TC1900001191.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 387221 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1340707 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001340707 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2768126 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2768126 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258627.1_23-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1340707 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258627.1_23-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1340707 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2847717 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2847717 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2768126 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline