Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00837409_s1
          See other OLFR1151 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1151
          Gene Name:
          olfactory receptor 1151
          Gene Aliases:
          MOR177-9
          Chromosome Location:
          Chr.2: 87857177 - 87858103 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00837409_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1151
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146638.1 NP_666849.1 1 449 77

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1151

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2030005 NM_146638.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P110429 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2030005 NM_146638.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P408300 NM_146638.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407592 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407611 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407598 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407612 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407610 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407596 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407595 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407615 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407602 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407600 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P110429 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P408300 NM_146638.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110014 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135355 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P110429 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01161401 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01161406 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01161399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407602 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407595 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01161399 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407592 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407588 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407615 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407596 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407602 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407590 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407612 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01161394 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01161417 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407600 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01161400 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473575 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473574 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010082.mm.1 NM_146638.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010082.mm.1 NM_146638.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010082.mm.1 TC0200001309.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 890136 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3940446 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3940446 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003940446 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2701624 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2701624 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl20667.1.1_283-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3940446 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl20667.1.1_283-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3940446 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2701624 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2701624 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0