Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00837438_s1
          See other OLFR1160 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1160
          Gene Name:
          olfactory receptor 1160
          Gene Aliases:
          MOR173-1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 88005817 - 88006776 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00837438_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1160
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146649.2 NP_666860.2 1 641 88

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1160

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2017864 NM_146649.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P307098 NM_146649.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P307098 NM_146649.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2017864 NM_146649.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P307098 NM_146649.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P307098 NM_146649.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P307098 NM_146649.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P307098 NM_146649.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P307098 NM_146649.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P307098 NM_146649.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408123 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408165 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408161 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408176 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408203 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408169 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01182750 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408134 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408204 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408172 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408162 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408137 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01375273 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408131 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408144 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408201 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408205 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408164 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408193 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408185 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408179 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408129 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408191 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408132 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408146 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408187 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408156 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408197 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408139 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408175 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408154 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408213 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408150 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408166 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408142 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408130 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408128 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408199 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408208 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408207 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408212 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408152 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01375256 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408149 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408140 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408206 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408159 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02169710 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484709 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484708 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033908.mm.1 NM_146649.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033908.mm.1 NM_146649.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033908.mm.1 TC0200004003.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 898768 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4570446 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004570446 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1252644 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1252644 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258643.1_34-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4570446 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258643.1_34-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4570446 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1252644 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1252644 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline