Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00837780_s1
          See other OLFR1271 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1271
          Gene Name:
          olfactory receptor 1271
          Gene Aliases:
          MOR227-5
          Chromosome Location:
          Chr.2: 90265511 - 90266428 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00837780_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1271
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146793.1 NP_667004.1 1 839 159
          GenBank mRNA BC106779.1 - 1 839 40040295 159
          BC106780.1 - 1 839 40040533 159

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1271

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1995397 NM_146793.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1995397 BC106779.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1995397 BC106780.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1995397 NM_146793.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1995397 BC106779.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1995397 BC106780.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P361958 NM_146793.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P361958 BC106779.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P361958 BC106780.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416447 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416437 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416435 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416468 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416469 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416465 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416479 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21416483 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P361958 NM_146793.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P361958 BC106779.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P361958 BC106780.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416436 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416447 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416436 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416427 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416475 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416428 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416466 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01807829 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416431 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416465 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416455 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416483 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416469 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416435 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416419 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416441 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416425 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416422 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416479 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416437 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416434 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416429 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416426 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416481 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416468 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416486 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416488 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01283120 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484883 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484882 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034148.mm.1 NM_146793.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034148.mm.1 NM_146793.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034148.mm.1 TC0200004086.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 799414 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 824233 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 101580397 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2100338 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 101580397 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002100338 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2712519 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2712519 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1215012 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_22129262-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4261.1.1_322-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 101580397 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2100338 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4261.1.1_322-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 101580397 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2100338 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2712519 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2712519 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline