Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00837987_s1
          See other OLFR1205 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1205
          Gene Name:
          olfactory receptor 1205
          Gene Aliases:
          MOR230-1, MOR230-3, Olfr1203, Olfr1205-ps1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 88829757 - 88832042 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00837987_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1205
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146896.3 NP_667107.2 2 886 143

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1205

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1988703 NM_146896.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1988703 NM_146896.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P290153 NM_146896.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411350 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411356 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P290153 NM_146896.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01822432 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01822431 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01207779 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01822420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411366 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411378 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01682693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411329 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411311 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411331 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01626154 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411377 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411380 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01205556 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411351 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411350 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02069252 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411366 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411306 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411320 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411304 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411345 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411360 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411348 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411328 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411374 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01654845 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411333 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411327 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411318 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411330 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411369 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411321 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411354 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411324 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411314 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473615 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473611 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473614 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473610 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010118.mm.1 NM_146896.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010118.mm.1 TC0200001332.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010120.mm.1 NM_146896.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010120.mm.1 TC0200001332.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010119.mm.1 NM_146896.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010119.mm.1 TC0200001332.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 896843 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1400184 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1400184 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001400184 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2772565 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2772565 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258898.1_244-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1400184 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258898.1_244-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1400184 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2939854 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2939854 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2772565 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline