Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00838001_s1
          See other OLFR1217 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1217
          Gene Name:
          olfactory receptor 1217
          Gene Aliases:
          MOR233-4
          Chromosome Location:
          Chr.2: 89022995 - 89024099 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00838001_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1217
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146901.2 NP_667112.1 1 443 225
          GenBank mRNA BC132097.1 - 1 443 40130374 225
          BC138391.1 - 1 443 8861411 225

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1217

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P131751 NM_146901.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P131751 BC132097.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P131751 BC138391.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P131751 NM_146901.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P131751 BC132097.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P131751 BC138391.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P148981 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P131751 NM_146901.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P131751 BC132097.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P131751 BC138391.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P131751 NM_146901.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P131751 BC132097.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P131751 BC138391.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P131751 NM_146901.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P131751 BC132097.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P131751 BC138391.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P131751 NM_146901.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P131751 BC132097.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P131751 BC138391.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P148981 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P131751 NM_146901.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P131751 BC132097.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P131751 BC138391.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P131751 NM_146901.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P131751 BC132097.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P131751 BC138391.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103674 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128959 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P148981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412232 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412222 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01824856 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412227 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01870492 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412195 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412225 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01970697 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412212 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412232 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01870491 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412208 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02034066 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412216 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412231 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412204 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412223 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412234 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412237 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412213 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01824860 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412214 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412207 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412215 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412228 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473645 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484878 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484780 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484779 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033999.mm.1 NM_146901.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033999.mm.1 NM_146901.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033999.mm.1 TC0200004037.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033998.mm.1 NM_146901.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033998.mm.1 NM_146901.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033998.mm.1 TC0200004037.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4570064 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4570064 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 105910056 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004570064 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2651341 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2651341 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1235431 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258903.1_319-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_22129080-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 105910056 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4570064 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258903.1_319-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 105910056 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4570064 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2651341 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2651341 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline