Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00838017_s1
          See other OLFR376 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr376
          Gene Name:
          olfactory receptor 376
          Gene Aliases:
          MOR135-12
          Chromosome Location:
          Chr.11: 73371246 - 73375704 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00838017_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr376
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001172686.1 NP_001166157.1 3 431 207
          NM_146922.2 NP_667133.1 2 300 207

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr376

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2005600 NM_001172686.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2005600 NM_146922.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P150268 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2005600 NM_001172686.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2005600 NM_146922.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916833 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916795 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916811 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916804 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916788 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916808 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916786 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916835 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916839 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916802 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916790 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916793 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916817 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916832 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916800 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916831 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916836 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916820 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916798 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916813 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916829 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916830 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916821 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916819 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916818 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916799 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916815 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27916809 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P150268 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120254 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P150268 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08986779 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08986786 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08986803 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08986810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27916813 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916851 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916837 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916819 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916833 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916829 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916842 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08986796 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916798 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09297380 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916813 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916846 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916804 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916811 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916800 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916786 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916848 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916843 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916788 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916809 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916835 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916830 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916787 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09055737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916796 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916821 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916847 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08986785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916790 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916817 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916836 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916839 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916799 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27916784 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09297377 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10378398 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10378397 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009324.mm.1 NM_001172686.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009324.mm.1 NM_001172686.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009324.mm.1 NM_146922.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009324.mm.1 NM_146922.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009324.mm.1 TC1100001022.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5390154 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5390154 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005390154 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1257456 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1257456 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258924.1_330-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5390154 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258924.1_330-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5390154 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1257456 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1257456 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline