Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00838108_s1
          See other OLFR539 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr539
          Gene Name:
          olfactory receptor 539
          Gene Aliases:
          MOR253-4
          Chromosome Location:
          Chr.7: 140659207 - 140668367 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00838108_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr539
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146961.1 NP_667172.1 1 568 198

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr539

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P497756 NM_146961.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P497756 NM_146961.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P497756 NM_146961.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P497756 NM_146961.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P497756 NM_146961.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P497756 NM_146961.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584400 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584399 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584435 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584401 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584404 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P497756 NM_146961.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P497756 NM_146961.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131454 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06127901 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06127878 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06127900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584446 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584429 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584373 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06163319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584386 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584383 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584374 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584391 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584434 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584388 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584372 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06127878 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584377 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06163314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584435 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584441 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584412 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584416 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584371 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584410 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584408 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584396 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584403 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584404 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584436 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584439 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584430 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06163316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06127889 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584415 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584437 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06023572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584400 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584399 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06263560 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10558667 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10558656 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10558655 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10558666 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017692.mm.1 TC0700002019.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017692.mm.1 NM_146961.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017692.mm.1 NM_146961.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 900740 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5720594 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005720594 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1253441 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1253441 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl9254.1.1_44-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5720594 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl9254.1.1_44-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5720594 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1253441 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1253441 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline