Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00838119_s1
          See other OLFR541 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr541
          Gene Name:
          olfactory receptor 541
          Gene Aliases:
          MOR253-3
          Chromosome Location:
          Chr.7: 140704253 - 140705191 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00838119_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr541
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146962.1 NP_667173.1 1 630 218
          GenBank mRNA BC119150.1 - 1 718 8733899 218
          BC120836.1 - 1 718 40129759 218

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr541

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2122945 NM_146962.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2122945 BC119150.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2122945 BC120836.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2122945 NM_146962.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2122945 BC119150.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2122945 BC120836.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P229957 NM_146962.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P229957 BC119150.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P229957 BC120836.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584545 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584553 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584556 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584568 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584544 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584538 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584537 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584574 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584572 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584570 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584558 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584552 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584554 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584540 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584543 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584547 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584576 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P229957 NM_146962.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P229957 BC119150.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P229957 BC120836.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06281507 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06281504 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06281506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584583 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584544 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06281507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06281514 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06212668 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584590 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584600 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584601 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584597 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584579 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584592 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05972995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06374583 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584586 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584540 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06374588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584527 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584584 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05972989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584529 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584558 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584589 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06429209 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584576 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584568 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584524 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584593 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584581 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584583 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584598 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10558671 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10558672 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10558656 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10558670 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10558655 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017698.mm.1 TC0700002021.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017698.mm.1 NM_146962.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017698.mm.1 NM_146962.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017697.mm.1 TC0700002021.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 468734 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 104230133 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 460632 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000460632 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2654628 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1227921 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2654628 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_22129002-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258964.1_57-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 104230133 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 460632 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258964.1_57-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 104230133 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 460632 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2654627 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2804936 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1227921 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2654627 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0