Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00838291_s1
          See other OLFR666 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr666
          Gene Name:
          olfactory receptor 666
          Gene Aliases:
          MOR34-1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 104892670 - 104893626 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00838291_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr666
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147096.1 NP_667307.1 1 243 120

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr666

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2174223 NM_147096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P100085 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2174223 NM_147096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389764 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389771 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389790 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389767 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389800 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389783 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389770 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389803 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389797 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389799 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389766 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25389793 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P100085 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P100085 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06448245 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06448204 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06448218 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06448198 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06448240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389799 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06448225 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389796 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06664506 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389802 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06519039 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389790 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389765 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06264239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389807 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389781 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389783 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389800 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389806 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389787 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06448220 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389758 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389791 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389761 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389770 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389803 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389784 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389759 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389757 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389794 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389771 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566399 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566398 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033037.mm.1 NM_147096.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033037.mm.1 NM_147096.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033037.mm.1 TC0700003957.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 901707 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1500019 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1500019 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001500019 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1231239 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1231239 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0259100.1_52-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1500019 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0259100.1_52-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1500019 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1231239 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1231239 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline