Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00838548_g1
          See other A430005L14RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          A430005L14Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA A430005L14 gene
          Gene Aliases:
          C79672
          Chromosome Location:
          Chr.4: 153957237 - 153961925 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00838548_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: A430005L14Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_175287.4 NP_780496.2 2 - 3 196 91
          GenBank mRNA AK039812.1 - 2 - 3 197 91
          BC052148.1 - 2 - 3 196 6706797 91

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene A430005L14Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23428038 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23428036 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23428039 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23428037 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2147186 AK039812.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2147186 BC052148.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2147186 NM_001163019.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2147186 NM_175287.4 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 467169 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 323680 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P149534 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2147186 AK039812.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2147186 BC052148.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2147186 NM_001163019.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2147186 NM_175287.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428045 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428043 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428033 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428037 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428015 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428047 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428022 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428020 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428049 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428051 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428019 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428038 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428034 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428012 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428024 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428048 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428029 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428044 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428018 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23428026 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P149534 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P221535 AK039812.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P221535 BC052148.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P221535 NM_001163019.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P221535 NM_175287.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105501 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P149534 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03899358 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23428038 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23428039 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23428037 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23428036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23427975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23427997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23427981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23427984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23427991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23427994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23427977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23427980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23427986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23427979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23427987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23428147 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428010 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03984869 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428016 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428051 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03345827 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428022 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04052160 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03348035 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03984861 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428068 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03984867 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428049 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428064 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03899361 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428058 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428077 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03899352 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04018340 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428015 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428018 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03436077 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428042 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23427991 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03345828 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23427994 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428035 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428006 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428026 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23427987 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428080 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428083 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428012 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428053 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03214723 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428075 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04052156 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03214722 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03899358 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03408332 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03970988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04052161 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03378721 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428020 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03984871 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03984868 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03970985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428019 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23427974 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03970978 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23427997 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03865282 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03899353 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03970980 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23428001 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23427975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03865285 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23427984 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510812 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10386124 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510810 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510811 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510813 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1454682_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10510809 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10386123 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454682_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454682_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 97159_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 97159_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016732.mm.1 NM_001163019.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016732.mm.1 NM_001163019.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016732.mm.1 NM_175287.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016732.mm.1 NM_175287.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016732.mm.1 TC0400002034.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016728.mm.1 NM_001163019.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016728.mm.1 NM_001163019.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016728.mm.1 NM_175287.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016728.mm.1 NM_175287.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016728.mm.1 TC0400002034.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016729.mm.1 NM_001163019.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016729.mm.1 NM_001163019.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016729.mm.1 NM_175287.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016729.mm.1 NM_175287.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016729.mm.1 TC0400002034.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016733.mm.1 NM_001163019.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016733.mm.1 NM_001163019.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016733.mm.1 NM_175287.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016733.mm.1 NM_175287.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016733.mm.1 TC0400002034.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016726.mm.1 NM_175287.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016726.mm.1 NM_175287.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400016726.mm.1 TC0400002034.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1454682_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1454682_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101057_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101057_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1454682_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1454682_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1454682_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1454682_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 796437 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4200273 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4200273 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3130348 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 360044 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000360044 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004200273 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003130348 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2706421 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2758300 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1257788 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1257788 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2758300 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2706421 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0097159.2_2-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0097159.2_118-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl097159.1_9-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3130348 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4200273 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 360044 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl097159.1_9-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0097159.2_2-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0097159.2_118-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4200273 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 360044 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3130348 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2758300 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2706421 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1257788 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2800881 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2706421 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1257788 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2758300 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2800881 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0097159.2_118-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline