Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00841034_m1
          See other ZFP566 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp566
          Gene Name:
          zinc finger protein 566
          Gene Aliases:
          2700043M03Rik, mszf4
          Chromosome Location:
          Chr.7: 30077337 - 30090510 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00841034_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp566
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_152814.2 NP_690027.1 3 - 4 415 107
          GenBank mRNA AK012367.1 - 3 - 4 393 107
          BC019790.1 - 3 - 4 302 5151196 107

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700004645.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp566

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25029852 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25029850 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25029849 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P437478 NM_152814.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P437478 AK012367.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P437478 BC019790.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P437478 NM_152814.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P437478 AK012367.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P437478 BC019790.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 24496 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 266064 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 403206 BC113137.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 403206 NM_146393.1 refseq_mrna_mouse_NM
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 558954 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 80917 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 860682 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 840443 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 63610 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 636545 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 163840 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P164900 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P437478 NM_152814.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P437478 AK012367.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P437478 BC019790.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P437478 NM_152814.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P437478 AK012367.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P437478 BC019790.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P437478 NM_152814.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P437478 AK012367.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P437478 BC019790.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P437478 NM_152814.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P437478 AK012367.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P437478 BC019790.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029795 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029852 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029856 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029859 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029853 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029848 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029845 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029858 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029854 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029793 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029850 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029847 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029846 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029864 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25029849 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06153628 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P164900 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06153623 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P437478 NM_152814.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P437478 AK012367.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P437478 BC019790.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P437478 NM_152814.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P437478 AK012367.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P437478 BC019790.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P164900 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06633634 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06309439 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06309429 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06141036 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06309438 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06309428 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06309435 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05985359 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06309433 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06309431 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06141023 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06141028 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25029850 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25029849 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25029852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25029761 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029825 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029823 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029835 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029822 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029829 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029796 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06229407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06309433 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029819 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06297172 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029846 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029853 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029838 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029794 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06633634 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029850 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029849 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06309428 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029836 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029821 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029828 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029841 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029798 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029858 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029847 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029831 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06495551 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029837 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029832 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25029852 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561835 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561832 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561833 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561836 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561834 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425007_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10561831 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425007_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425007_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72556_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72556_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024301.mm.1 TC0700004645.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024301.mm.1 NM_152814.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024301.mm.1 NM_152814.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024305.mm.1 TC0700004645.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024305.mm.1 NM_152814.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024305.mm.1 NM_152814.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700039175.mm.1 NM_152814.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700039175.mm.1 NM_152814.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700039175.mm.1 TC0700004645.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024302.mm.1 TC0700004645.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024302.mm.1 NM_152814.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024302.mm.1 NM_152814.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024300.mm.1 TC0700004645.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024300.mm.1 NM_152814.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024300.mm.1 NM_152814.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024298.mm.1 TC0700004645.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024298.mm.1 NM_152814.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024298.mm.1 NM_152814.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1425007_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425007_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425007_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425007_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425007_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425007_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 433940 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1500670 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6180685 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006180685 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001500670 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2452628 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2452628 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0072556.2_33-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl072556.4_11-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6180685 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1500670 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0072556.2_33-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl072556.4_11-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6180685 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1500670 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2452628 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2452628 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0