Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00844053_s1
          See other PEG12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Peg12
          Gene Name:
          paternally expressed 12
          Gene Aliases:
          Frat3
          Chromosome Location:
          Chr.7: 62461871 - 62464510 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00844053_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Peg12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013788.2 NP_038816.1 1 2541 189
          GenBank mRNA AF148857.1 - 1 2540 189

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Peg12

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          embryonic axis specification
          Wnt signaling pathway

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25169315 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25169313 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25169312 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25169318 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25169314 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25169316 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138923 NM_013788.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138923 AF148857.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138923 AK142886.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138923 NM_013788.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138923 AF148857.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138923 AK142886.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2118759 BC138242.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2118759 BC138243.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2118759 NM_013788.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2118759 AF148857.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P166508 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2118759 BC138242.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2118759 BC138243.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2118759 NM_013788.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2118759 AF148857.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138923 NM_013788.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138923 AF148857.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138923 AK142886.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138923 NM_013788.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138923 AF148857.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138923 AK142886.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169302 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25169319 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P166508 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138923 NM_013788.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138923 AF148857.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138923 AK142886.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138923 NM_013788.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138923 AF148857.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138923 AK142886.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117688 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P166508 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25169312 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25169318 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25169314 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25169316 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25169313 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25169315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25169323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169295 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169326 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169292 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169334 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05944722 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169304 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05916680 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05944725 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169312 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25169331 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10564268 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10564269 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10564267 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420406_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10564266 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420406_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420406_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 27412_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 27412_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029036.mm.1 NM_013788.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029036.mm.1 NM_013788.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029036.mm.1 TC0700003400.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029038.mm.1 NM_013788.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029038.mm.1 NM_013788.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029038.mm.1 TC0700003400.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029037.mm.1 NM_013788.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029037.mm.1 NM_013788.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029037.mm.1 TC0700003400.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029035.mm.1 NM_013788.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029035.mm.1 NM_013788.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029035.mm.1 TC0700003400.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420406_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420406_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 132039_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 132039_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420406_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420406_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420406_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420406_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 676754 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3170239 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3170239 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003170239 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1221331 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1221331 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31256.1.1_299-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3170239 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31256.1.1_299-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3170239 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1221331 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1221331 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline