Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00844231_s1
          See other TRIM12A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Trim12a
          Gene Name:
          tripartite motif-containing 12A
          Gene Aliases:
          2310043C01Rik, Trim12
          Chromosome Location:
          Chr.7: 104299893 - 104315849 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00844231_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Trim12a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_023835.2 NP_076324.2 2 344 129
          GenBank mRNA AF220126.1 - 2 437 129
          AK009769.1 - 2 306 129
          BC094899.1 - 2 304 30041200 129

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700003938.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Trim12a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          zinc ion binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267391 BC094899.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267391 BM246341.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267391 DV553257.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267391 AK009769.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267391 NM_023835.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267391 BC094899.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267391 BM246341.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267391 DV553257.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267391 AK009769.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267391 NM_023835.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2064659 BC094899.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2064659 AF220126.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2064659 AK009769.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2064659 NM_023835.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 688564 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 492956 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 140260 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P164904 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2064659 BC094899.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2064659 AF220126.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2064659 AK009769.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2064659 NM_023835.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267391 BC094899.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267391 BM246341.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267391 DV553257.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267391 AK009769.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267391 NM_023835.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267391 BC094899.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267391 BM246341.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267391 DV553257.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267391 AK009769.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267391 NM_023835.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267391 BC094899.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267391 BM246341.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267391 DV553257.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267391 AK009769.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267391 NM_023835.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267391 BC094899.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267391 BM246341.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267391 DV553257.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267391 AK009769.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267391 NM_023835.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P634829 BC094899.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P634829 AF220126.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P634829 AK009769.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P634829 NM_023835.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25387560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25387559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25387522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25387519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25387529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25387515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25387523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25387520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25387549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25387527 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566328 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566327 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566331 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566339 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566330 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566341 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566345 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566340 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566329 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566342 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566332 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1437432_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566333 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566326 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420648_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420648_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1446939_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437432_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1446939_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437432_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76681_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76681_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032896.mm.1 NM_023835.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032896.mm.1 NM_023835.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032896.mm.1 TC0700003938.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032908.mm.1 NM_023835.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032908.mm.1 NM_023835.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032908.mm.1 TC0700003938.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032916.mm.1 NM_023835.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032916.mm.1 NM_023835.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032916.mm.1 TC0700003938.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032905.mm.1 NM_023835.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032905.mm.1 NM_023835.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032905.mm.1 TC0700003938.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032904.mm.1 NM_023835.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032904.mm.1 NM_023835.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032904.mm.1 TC0700003938.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032920.mm.1 NM_023835.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032920.mm.1 NM_023835.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032920.mm.1 TC0700003938.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032897.mm.1 NM_023835.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032897.mm.1 NM_023835.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032897.mm.1 TC0700003938.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032907.mm.1 NM_023835.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032907.mm.1 NM_023835.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032907.mm.1 TC0700003938.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032909.mm.1 NM_023835.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032909.mm.1 NM_023835.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032909.mm.1 TC0700003938.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032900.mm.1 NM_023835.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032900.mm.1 NM_023835.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032900.mm.1 TC0700003938.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420648_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420648_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1446939_at - -
          Mouse Expression Set 430 1446939_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 132313_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 136390_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 132313_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 136390_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420648_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420648_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1437432_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1437432_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1446939_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1446939_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 454451 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2480446 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002480446 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2635791 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1240368 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2635791 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1240368 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0076681.1_304-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2480446 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0076681.1_304-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2480446 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1240368 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline