Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00844462_s1
          See other ADAM1B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Adam1b
          Gene Name:
          a disintegrin and metallopeptidase domain 1b
          Gene Aliases:
          Adam1, Ftna
          Chromosome Location:
          Chr.5: 121500097 - 121502980 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00844462_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Adam1b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172125.2 NP_742123.2 1 2129 103
          GenBank mRNA AK016558.1 - 1 2584 103
          AK161264.1 - 1 1890 103
          BC140979.1 - 1 2221 9055591 103

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protease 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Adam1b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          spermatogenesis
          metalloendopeptidase activity
          protein binding
          peptidase activity
          metallopeptidase activity
          zinc ion binding
          hydrolase activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1993529 AK161264.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1993529 NM_172125.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 563562 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P162911 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1993529 AK161264.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1993529 NM_172125.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044916 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044950 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044946 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044954 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044952 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24044922 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P162911 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P407941 BC140979.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P407941 AK016558.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P407941 AK161264.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P407941 NM_172125.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P344447 AK016558.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P344447 AK161264.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P344447 NM_172125.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P331557 BC052093.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P331557 U22056.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P331557 AK133150.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P331557 AK133286.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P331557 AK132801.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P119467 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132437 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P162911 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04883754 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04883756 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04883762 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04883773 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04883769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24044915 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044919 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04300946 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044953 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044947 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044952 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044920 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044955 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04890851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044958 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044956 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044942 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044915 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04890852 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044922 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04396123 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044898 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044924 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044938 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04300949 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044946 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044950 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044901 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044940 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24044916 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04292737 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04300945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04883754 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10533322 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10533321 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1454317_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432657_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1439700_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10533320 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439700_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432657_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454317_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439700_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454317_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432657_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 280667_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 280667_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028388.mm.1 TC0500003190.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028388.mm.1 NM_172125.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028388.mm.1 NM_172125.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1454317_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1454317_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432657_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432657_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439700_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439700_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1432657_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1432657_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1454317_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1454317_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1454317_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1454317_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1190411 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001190411 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1255630 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1255630 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl26095.1.37_2-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1190411 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl26095.1.37_2-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1190411 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1255630 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3131005 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3054283 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3131005 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3054283 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1255630 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline