Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00847210_g1
          See other OLFR330 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr330
          Gene Name:
          olfactory receptor 330
          Gene Aliases:
          MOR275-1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 58528929 - 58534825 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00847210_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr330
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146879.2 NP_667090.1 2 367 162
          GenBank mRNA BC120838.1 - 1 427 40129761 162
          BC172163.1 - 1 345 162
          BC172164.1 - 1 345 162
          BC172166.1 - 1 345 162

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr330

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957681 BC172164.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957681 BC172166.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957681 NM_146879.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957681 BC120838.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957681 BC172163.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957681 BC172164.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957681 BC172166.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957681 NM_146879.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957681 BC120838.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957681 BC172163.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P127247 BC172164.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P127247 BC172166.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P127247 NM_146879.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P127247 BC120838.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P127247 BC172163.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831447 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831459 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831457 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831464 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831477 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831470 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P127247 BC172164.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P127247 BC172166.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P127247 NM_146879.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P127247 BC120838.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P127247 BC172163.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P121402 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127927 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09267215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831457 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831464 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831457 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09425471 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831459 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831447 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09267215 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831468 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09267219 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09113136 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831438 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831462 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831477 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831440 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10386190 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10386186 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10386192 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10386185 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10386189 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10386191 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025539.mm.1 NM_146879.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025539.mm.1 NM_146879.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025539.mm.1 TC1100002823.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025541.mm.1 TC1100002823.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 897809 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 105340142 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 105340142 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 510132 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000510132 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1235408 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1235408 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1212872 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_22129126-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258879.1_327-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 510132 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 105340142 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258879.1_327-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 510132 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 105340142 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1235408 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1235408 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline