Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00847368_sH
          See other OLFR290 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr290
          Gene Name:
          olfactory receptor 290
          Gene Aliases:
          MOR254-1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 84915781 - 84916728 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00847368_sH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr290
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146416.2 NP_666528.2 1 557 151
          GenBank mRNA BC127990.1 - 1 561 40135660 151

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700001216.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1993428 NM_146416.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1993428 BC127990.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1993428 NM_146416.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1993428 BC127990.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25290792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25290774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25290766 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25290768 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25290770 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25290779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25290777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25290772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25290784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25290764 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25290763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25290769 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25290780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25290779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290783 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290764 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290798 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290784 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290769 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290811 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290773 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290780 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06662472 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290808 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290770 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290814 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290804 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290777 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290818 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290817 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290800 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290761 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06662476 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290806 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290802 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06662467 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290801 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05913883 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290768 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290815 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25290792 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10554715 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10554717 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10554716 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700010716.mm.1 TC0700001216.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700010716.mm.1 NM_146416.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700010716.mm.1 NM_146416.2 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 339470 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2190717 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2190717 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002190717 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1231934 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1231934 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258411.1_33-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2190717 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258411.1_33-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2190717 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1231934 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1231934 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-l697b:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline