Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00847741_sH
          See other OLFR196 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr196
          Gene Name:
          olfactory receptor 196
          Gene Aliases:
          MOR183-1
          Chromosome Location:
          Chr.16: 59167212 - 59168141 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00847741_sH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr196
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146779.2 NP_666990.2 1 725 165

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr196

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2080058 NM_146779.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2080058 NM_146779.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794575 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794571 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794576 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794556 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794552 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794563 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794573 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794568 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794570 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794566 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794582 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794580 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794581 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794567 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794569 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794577 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794579 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794572 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794551 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P174840 NM_146779.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123977 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12881999 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12881984 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12881974 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12881987 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12881991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794582 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12854873 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794547 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794549 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794578 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794563 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794544 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794575 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794552 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794577 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794576 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794568 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794561 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794573 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794580 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794548 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794569 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794567 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794582 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794571 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794556 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794566 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794546 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12881980 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794550 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794551 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794570 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440167 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10440166 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014466.mm.1 NM_146779.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014466.mm.1 NM_146779.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600014466.mm.1 TC1600001793.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 477703 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2850128 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2850128 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002850128 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2765879 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2765879 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258775.1_94-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2850128 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258775.1_94-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2850128 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2765879 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2765879 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline