Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00847797_s1
          See other OLFR380 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr380
          Gene Name:
          olfactory receptor 380
          Gene Aliases:
          MOR135-1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 73453275 - 73454210 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00847797_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr380
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147025.1 NP_667236.1 1 545 135

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr380

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2027302 NM_147025.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2027302 NM_147025.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P227239 NM_147025.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917171 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917126 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917147 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917169 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917127 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917164 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917140 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P227239 NM_147025.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P101161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917125 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917091 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917112 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917115 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917126 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917108 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09154986 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917092 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917088 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917127 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917120 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917125 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917164 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917101 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917147 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917089 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917081 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917140 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917083 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09154462 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917114 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917122 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917123 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917111 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917169 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917118 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917094 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917102 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917110 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917116 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917152 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917104 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388273 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10388272 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029343.mm.1 NM_147025.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029343.mm.1 NM_147025.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029343.mm.1 TC1100003169.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 642926 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2260551 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002260551 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1218249 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1218249 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl13066.1.1_70-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2260551 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl13066.1.1_70-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2260551 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2983350 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2604984 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2983350 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2604984 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline