Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00848448_g1
          See other OLFR777 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr777
          Gene Name:
          olfactory receptor 777
          Gene Aliases:
          MOR114-9
          Chromosome Location:
          Chr.10: 129268386 - 129270550 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00848448_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr777
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146544.1 NP_666755.1 1 554 149
          GenBank mRNA BC104276.1 - 1 554 40041253 149
          BC104277.1 - 1 549 149

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr777

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545278 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545295 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545290 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545308 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545289 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545275 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545291 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545276 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545300 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545299 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125771 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110063 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08459842 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08459850 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08459849 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08425349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545269 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545275 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545291 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08280595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545276 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545278 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545295 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545277 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545299 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545300 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545271 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545268 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08401985 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545290 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545308 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545302 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545304 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545306 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545269 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545297 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367514 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10373625 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10373624 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10367513 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023951.mm.1 NM_146544.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023951.mm.1 NM_146544.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023951.mm.1 TC1000003181.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2260017 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002260017 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2648366 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2648366 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00258537.1_53-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2260017 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00258537.1_53-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2260017 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-djsrz:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline