Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00848596_g1
          See other OLFR1085 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1085
          Gene Name:
          olfactory receptor 1085
          Gene Aliases:
          MOR191-1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 86657515 - 86658456 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00848596_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1085
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146590.2 NP_666801.2 1 370 146

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1085

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124948 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403174 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01751784 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403150 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01751779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01879571 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01751780 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403174 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01985710 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403193 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403142 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403178 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403169 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403145 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403181 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403172 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01456366 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01985706 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403185 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484623 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484619 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484622 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1660239 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001660239 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1248151 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1248151 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258583.1_74-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1660239 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258583.1_74-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1660239 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2880812 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1248151 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2880812 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline