Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00849081_s1
          See other OLFR1242 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1242
          Gene Name:
          olfactory receptor 1242
          Gene Aliases:
          MOR231-5
          Chromosome Location:
          Chr.2: 89493294 - 89498213 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00849081_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가 435.00
          Your Price
          온라인 행사가: 408.65
          408.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Olfr1242
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146968.2 NP_667179.1 1 770 156
          GenBank mRNA BC120865.1 - 1 770 40129788 156
          BC125386.1 - 1 770 40129901 156

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1242

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P392055 NM_146968.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P392055 BC120865.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P392055 BC125386.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P392055 NM_146968.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P392055 BC120865.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P392055 BC125386.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P392055 NM_146968.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P392055 BC120865.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P392055 BC125386.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P392055 NM_146968.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P392055 BC120865.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P392055 BC125386.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P392055 NM_146968.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P392055 BC120865.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P392055 BC125386.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P392055 NM_146968.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P392055 BC120865.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P392055 BC125386.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P392055 NM_146968.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P392055 BC120865.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P392055 BC125386.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P392055 NM_146968.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P392055 BC120865.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P392055 BC125386.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413925 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413965 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414009 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414003 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413998 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413953 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413949 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413986 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413966 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413973 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02002661 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413972 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414010 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413981 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413970 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413958 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413997 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413984 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414000 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413987 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413951 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414006 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413995 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413961 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413963 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414001 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413978 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413992 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414011 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413993 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01779840 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414004 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484827 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484826 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034059.mm.1 NM_146968.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034059.mm.1 NM_146968.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034059.mm.1 TC0200004061.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 902049 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6860494 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6860494 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006860494 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2709517 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2709517 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4276.1.1_233-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6860494 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4276.1.1_233-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6860494 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2709517 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2709517 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0