Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00851467_sH
          See other VMN1R19 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r19
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 19
          Gene Aliases:
          V1rc27
          Chromosome Location:
          Chr.6: 57400820 - 57405477 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00851467_sH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r19
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134182.1 NP_598943.1 1 549 173
          GenBank mRNA BC125351.1 - 1 647 40129866 173
          BC132235.1 - 1 647 40130512 173

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600000694.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r19

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to pheromone
          pheromone binding
          pheromone receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2149736 NM_134182.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2149736 BC125351.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2149736 BC132235.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2149736 NM_134182.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2149736 BC125351.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2149736 BC132235.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P449185 NM_134182.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P449185 BC125351.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P449185 BC132235.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478704 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478705 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478689 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478682 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478687 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478679 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478677 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478678 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478691 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478688 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478690 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478692 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478683 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478714 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P449185 NM_134182.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P449185 BC125351.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P449185 BC132235.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109424 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05873827 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05235335 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05235337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478682 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478683 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478673 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478688 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478703 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478691 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478692 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478689 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478690 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478705 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05412231 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05873828 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478714 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478678 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478682 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478687 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478704 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478717 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05063579 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10538587 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10538586 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005308.mm.1 TC0600000694.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005308.mm.1 NM_134182.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005308.mm.1 NM_134182.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005309.mm.1 TC0600000694.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005307.mm.1 TC0600000694.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 902199 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6860711 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6860711 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006860711 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1227837 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1227837 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0171200.1_309-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6860711 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0171200.1_309-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6860711 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1227837 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1227837 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline