Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01129684_g1
          See other TMSB4X GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmsb4x
          Gene Name:
          thymosin, beta 4, X chromosome
          Gene Aliases:
          Ptmb4, Tb4
          Chromosome Location:
          Chr.X: 167207093 - 167213479 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01129684_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmsb4x
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021278.2 NP_067253.1 2 - 3 221 119
          GenBank mRNA AK010659.1 - 2 - 3 165 119
          AK088783.1 - 2 - 3 165 119
          AK162286.1 - 2 - 3 166 119
          AK169108.1 - 2 - 3 168 119
          AK169718.1 - 2 - 3 165 119
          BC018286.1 - 2 - 3 137 3501378 119
          BQ127748.1 - 2 - 3 221 119
          X16053.1 - 2 - 3 250 119

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0X00003358.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tmsb4x

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          actin filament organization
          positive regulation of smooth muscle cell migration
          actin cytoskeleton organization
          regulation of cell migration
          sequestering of actin monomers
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of smooth muscle cell differentiation
          actin binding
          actin monomer binding
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2061737 AK010659.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2061737 AK088783.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2061737 AK162286.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2061737 AK169108.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2061737 AK169718.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 387358 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P110347 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2061737 AK010659.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2061737 AK088783.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2061737 AK162286.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2061737 AK169108.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2061737 AK169718.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P224843 AK010659.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P224843 AK088783.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P224843 AK162286.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P224843 AK169108.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P224843 AK169718.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810390 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810354 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810386 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810376 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810393 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810358 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810357 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810371 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810363 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810350 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810394 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810384 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810361 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810395 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810353 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810387 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810362 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810378 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810372 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810380 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810370 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810368 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810383 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810396 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810369 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810375 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810398 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810366 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32810385 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P110347 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P224843 AK010659.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P224843 AK088783.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P224843 AK162286.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P224843 AK169108.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P224843 AK169718.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105269 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P110347 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14774305 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14774304 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14774307 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14774297 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14774316 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14774289 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14774294 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14774310 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14573319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32810303 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810353 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810293 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810283 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14774309 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810390 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810354 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810339 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15106900 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810380 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14774312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15115875 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810308 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810343 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810321 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14774319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810393 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14774314 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810325 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15205114 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810375 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810281 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810286 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810345 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14774315 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810280 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810388 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810394 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810316 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14922398 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14573321 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810307 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810366 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810291 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810372 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810304 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14573311 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14693023 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810349 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810387 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810398 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810303 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14774320 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810292 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14573323 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810362 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810323 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14774313 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810346 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14573301 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810310 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810334 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810371 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14774305 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810383 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810336 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810313 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810385 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14566291 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810294 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810333 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14774293 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810363 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14891380 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32810329 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10607867 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10607866 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1415906_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10607865 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1415906_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1415906_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19241_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19241_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00020930.mm.1 NM_021278.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00020930.mm.1 NM_021278.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00020930.mm.1 TC0X00003358.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00020929.mm.1 NM_021278.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00020929.mm.1 NM_021278.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00020929.mm.1 TC0X00003358.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1415906_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415906_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96426_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96426_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1415906_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1415906_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1415906_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1415906_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 792525 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6620114 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6620114 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006620114 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2521356 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2521356 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl53580.4_29-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6620114 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl53580.4_29-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6620114 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2806159 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2521356 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2806159 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline