Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01136980_g1
          See other 1810058I24RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1810058I24Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1810058I24 gene
          Gene Aliases:
          AI414869, AI848234
          Chromosome Location:
          Chr.6: 35252699 - 35262059 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01136980_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1810058I24Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_015608.1 2 - 3 139 100
          NR_027875.1 2 - 3 369 100
          GenBank mRNA AK004512.1 - 2 - 3 98 100
          AK007895.1 - 2 - 3 129 100
          AK082166.1 - 185 100
          AK155176.1 - 2 - 3 129 100
          AK158055.1 - 2 - 3 370 100
          AK171831.1 - 2 - 3 139 100

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK171831.1 transcripts.
          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P416613 AK082166.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P416613 AK082166.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1963930 CA751247.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1963930 AK082166.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1963930 NR_015608.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1963930 NR_027875.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2141938 AK158055.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2141938 NR_027875.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 409724 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 392015 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 705067 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 159388 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 99248 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 768569 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 536577 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 13324 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P139735 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2141938 AK158055.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2141938 NR_027875.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P416613 AK082166.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P416613 AK082166.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1963930 CA751247.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1963930 AK082166.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1963930 NR_015608.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1963930 NR_027875.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P139735 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05861608 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P416613 AK082166.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P416613 AK082166.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P477649 CA751247.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P477649 AK082166.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P477649 AK155176.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P477649 AK158055.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P477649 AK171831.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117047 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P139735 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360589 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360577 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360587 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360590 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05628125 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360584 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05628145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360609 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360612 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360598 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360583 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360568 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05651972 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360614 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360586 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360594 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360604 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360606 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360593 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05758602 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05266369 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05628127 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05624655 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360575 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360581 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24360608 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10537295 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10537293 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10537294 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436339_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10537292 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436339_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436339_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67705_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67705_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002656.mm.1 NR_015608.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002656.mm.1 NR_015608.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002656.mm.1 NR_027875.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002656.mm.1 NR_027875.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002656.mm.1 TC0600000346.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002655.mm.1 NR_015608.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002655.mm.1 NR_015608.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002655.mm.1 NR_027875.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002655.mm.1 NR_027875.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002655.mm.1 TC0600000346.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002657.mm.1 NR_015608.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002657.mm.1 NR_015608.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002657.mm.1 NR_027875.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002657.mm.1 NR_027875.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002657.mm.1 TC0600000346.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1436339_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436339_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100877_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100877_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167414_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167414_PM_i_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436339_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436339_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436339_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436339_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1442129_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1442129_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2474061 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1240355 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline